SML0084
IM-12
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Fluorophenylethylamino)-1-methyl-4-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow-orange
solubilidade
DMSO: ≥9 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)C(NCCc2ccc(F)cc2)=C(C1=O)c3c(C)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C22H20FN3O2/c1-13-18(16-5-3-4-6-17(16)25-13)19-20(22(28)26(2)21(19)27)24-12-11-14-7-9-15(23)10-8-14/h3-10,24-25H,11-12H2,1-2H3
chave InChI
ZKJAZFUFPPSFCO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.