Documentos Principais
SML2791
Sigma-Aldrich
SBI-797812
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl)-phenyl]-3-pyridin-4-ylmethylurea, N-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylsulfonyl)phenyl]-N′-(4-pyridinylmethyl)-urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
402.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N(C2)C[C@H]3O[C@@H]2CC3)=O)C=C1)NCC4=CC=NC=C4
InChI
1S/C19H22N4O4S/c24-19(21-11-14-7-9-20-10-8-14)22-15-1-5-18(6-2-15)28(25,26)23-12-16-3-4-17(13-23)27-16/h1-2,5-10,16-17H,3-4,11-13H2,(H2,21,22,24)/t16-,17+
chave InChI
KTSOHNHLOLGQCY-CALCHBBNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SBI-797812 is a cell penetrant and potent activator of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) that increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells. SBI-797812 blocks binding of inhibitors to NAMPT and shifts the reaction equilibrium towards NMN formation. It elevates levels of NAD+ in mice liver.
cell penetrant and potent activator of NAMPT increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)