SML2352
Aramchol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3β,5β,7α12α)-7,12-Dihydroxy-3-[(1-oxoeicosyl)amino]cholan-24-oic acid, 3β-arachidyl-amido, 7α-12α-dihydroxy, 5β-cholan-24-oic acid, Arachidyl amido cholanoic acid, C20-FABAC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(N[C@@H]1C[C@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])[C@]3(C)CC1)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3