SML2643
ML365
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methoxy-N-[3-[(3-methylbenzoyl)amino]phenyl]benzamide, ML 365, ML365
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2cc(ccc2)NC(=O)c3cc(ccc3)C)C(=O)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C22H20N2O3/c1-15-7-5-8-16(13-15)21(25)23-17-9-6-10-18(14-17)24-22(26)19-11-3-4-12-20(19)27-2/h3-14H,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)
chave InChI
UTAJHKSGYJSZBR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)