Key Documents
SML3006
Sigma-Aldrich
ICCB-19 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Cycloheptyl-2-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)thio]acetamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21N3OS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
291.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1CCCCCC1)CSC2=NCCN2.Cl
Ações bioquímicas/fisiológicas
ICCB-19 is a cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy leading to restoration of cellular homeostasis in cells with accumulated mutant tau, α-synuclein, or huntingtin. ICCB-19 potently and selectively inhibits TRADD. It binds to the N-terminal TRAF2-binding domain of TRADD (TRADD-N). Apparently ICCB-19 releases cIAP1/2 or TRAF2 from TRADD thus promoting the K63-linked ubiquitination of beclin 1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3