SML2617
Celiprolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Celiprolol hydrochloride, (3-[3-Acetyl-4-(3-t-butylamino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-2,1-diethylurea hydrochloride, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Tenoloc
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
chave InChI
VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3