SML2375
KDU691
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
KDU 691, N-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-[4-(methylcarbamoyl)phenyl]imidazo[1,2-a]pyrazine-6-carboxamide, N-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-[4-[(methylamino)carbonyl]phenyl]imidazo[1,2-a]pyrazine-6-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(C1=CC=C(Cl)C=C1)C)C(N=C2)=CN3C2=NC=C3C4=CC=C(C(NC)=O)C=C4
InChI
1S/C22H18ClN5O2/c1-24-21(29)15-5-3-14(4-6-15)19-11-26-20-12-25-18(13-28(19)20)22(30)27(2)17-9-7-16(23)8-10-17/h3-13H,1-2H3,(H,24,29)
chave InChI
TYMFFISSODJRDV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)