SML2264
Col003
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3-nitro-5-(phenylmethyl)benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
257.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Col003 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen. It binds to the collagen binding site on Hsp47. Col003 inhibits a collagen secretion by destabilization the collagen triple helix. Additionally Col003 weakly inhibits interaction of collagen with prolyl 4-hydroxylase (P4H).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Shinya Ito et al.
The Journal of biological chemistry, 292(49), 20076-20085 (2017-10-14)
Fibrosis can disrupt tissue structure and integrity and impair organ function. Fibrosis is characterized by abnormal collagen accumulation in the extracellular matrix. Pharmacological inhibition of collagen secretion therefore represents a promising strategy for the management of fibrotic disorders, such as