SML2165
(S)-(+)-Dimethindene maleate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dimetindene maleate, N,N-dimethyl-3-[(1S)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-indene-2-ethanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCC1=C([C@@H](C2=NC=CC=C2)C)C3=CC=CC=C3C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m1./s1
chave InChI
SWECWXGUJQLXJF-HFNHQGOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3