SML1969
Linoleamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(9Z,12Z)-9,12-Octadecadienamide, Linoleic acid amide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
SFIHQZFZMWZOJV-HZJYTTRNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)