SML1935
Nimorazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)morpholine, K 1900, K-1900, K1900, NSC 107524, NSC-107524, NSC107524
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 30 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2
chave InChI
MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3