Documentos Principais
SML1147
Sigma-Aldrich
IQ-1
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[2-(4-Acetylphenyl)diazenyl]-2-(3,4-dihydro-3,3-dimethyl-1(2H)-isoquinolinylidene)-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
362.42
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC=C(N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=C/2C=CC=C3)C=C1)=O
InChI
1S/C21H22N4O2/c1-13(26)14-8-10-16(11-9-14)24-25-19(20(22)27)18-17-7-5-4-6-15(17)12-21(2,3)23-18/h4-11,23H,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/b19-18+,25-24?
chave InChI
ZXSRRUROLCGTBS-ASEVQSCHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
IQ-1 enhances β-catenin/CBP interactions and blocks β-catenin/p300 driven transcription, which enables mouse embryonic stem cells (ESCs) to be maintained in an undifferentiated pluripotent state, allowing expansion and self-renewal of mouse ESC populations.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)