SML1929
Equisetin
(Fusarium equiseti), ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3E,5S)-3-[[(1S,2R,4aS,6R,8aR)-1,6-dimethyl-2-[(E)-prop-1-enyl]-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-2H-naphthalen-1-yl]-hydroxymethylidene]-5-(hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidine-2,4-dione
fonte biológica
(Fusarium equiseti)
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: soluble 1 mg/mL
chloroform: soluble 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C[C@]2([H])[C@@]([C@](C)(/C(O)=C3C([C@H](CO)N(C)C/3=O)=O)[C@H](/C=C/C)C=C2)([H])CC1
InChI
1S/C22H31NO4/c1-5-6-15-9-8-14-11-13(2)7-10-16(14)22(15,3)20(26)18-19(25)17(12-24)23(4)21(18)27/h5-6,8-9,13-17,24,27H,7,10-12H2,1-4H3/b6-5+/t13-,14-,15-,16-,17+,22-/m1/s1
chave InChI
SLOQQJFOWFUUMP-KNQICWOTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)