Key Documents
SML1645
Sigma-Aldrich
SBI-0640756
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Chloro-3-[3-(5-fluoro-pyridin-3-yl)-acryloyl]-4-phenyl-1H-quinolin-2-one, SBI-756
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H14ClFN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
404.82
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CN=CC(/C=C/C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)NC2=O)=O)=C1
InChI
1S/C23H14ClFN2O2/c24-16-7-8-19-18(11-16)21(15-4-2-1-3-5-15)22(23(29)27-19)20(28)9-6-14-10-17(25)13-26-12-14/h1-13H,(H,27,29)/b9-6+
chave InChI
VVWGPQZBDQVQRC-RMKNXTFCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SBI-0640756 is a potent inhibitor of eIF4G1 that disrupts the eIF4F complex assembly independently of mTOR. SBI-0640756 potently inhibits growth of BRAF-resistant and BRAF-independent melanomas including NRAS- and NF1-mutant melanomas. SBI-0640756 exhibits low toxicity against nontransformed fibroblasts. SBI-0640756 also suppressed AKT and NF-kB signaling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3