Documentos Principais
SML1712
Sigma-Aldrich
SBC-115076
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,5-Dihydro-3-hydroxy-4-[3-methyl-4-(phenylmethoxy)benzoyl]-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-(4-pyridinyl)-2H-pyrrol-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H33N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
527.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C(C(C(C2=CC=NC=C2)N3CCCN4CCOCC4)=C(O)C3=O)=O)=CC=C1OCC5=CC=CC=C5
Ações bioquímicas/fisiológicas
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9).
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9). PCSK9 binds to the LDL receptor, preventing it from removing LDL cholesterol from the blood. SBC-115076 was shown to inihbit PCSK9, blocking LDLR degradation in HEK293T cells expressing PCSK9 and to increase the uptake of LDL by liver cells in vitro. SBC-115076 lowered cholesterol levels in mice fed a high fat diet.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)