Documentos Principais
SML1560
Sigma-Aldrich
Azoramide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-[2-(4-Chlorophenyl)-4-thiazolyl]ethyl]-butanamide, N-{2-[2-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]ethyl} butanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17ClN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
308.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 30 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(C2=NC(CCNC(CCC)=O)=CS2)C=C1
InChI
1S/C15H17ClN2OS/c1-2-3-14(19)17-9-8-13-10-20-15(18-13)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,17,19)
chave InChI
VYBFWKKCWTXCQX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Azoramide is a modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity. It has dual activity: Azoramide improves endoplasmic reticulum (ER) protein-folding ability and stimulates the expression of ER chaperones that protect cells against ER stress. Azoramide was shown to protect cells from death and dysfunction in multiple models of ER stress. It showed antidiabetic activity in two independent mouse models of obesity by improving insulin sensitivity and protecting pancreatic β cell function against ER stress.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)