Key Documents
34161
Supelco
Sudan IV-d6
analytical standard
Sinônimo(s):
1-[2-Methyl-4-(2-methyl-phenylazo)phenylazo]-2-naphthol-d6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D6H14N4O
Número CAS:
Peso molecular:
386.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
chave InChI
RCTGMCJBQGBLKT-GDXALTGDSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan IV-d6 may be used as an internal standard for the determination of azo dyes in hot chilli food samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(4)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Olga Pardo et al.
Talanta, 78(1), 178-186 (2009-01-29)
An automated, confirmatory and sensitive procedure has been developed and validated for the determination of Sudan (I-IV), Sudan Orange G, Sudan Red 7B and Para Red in hot chilli food samples. The proposed method includes pressurised liquid extraction (PLE) with