Documentos Principais
34184
Supelco
Sudan I-d5
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Phenylazo-2-naphthol-d5
About This Item
Fórmula linear:
C6D5N=NC10H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
253.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/b18-17+/i1D,2D,3D,7D,8D
chave InChI
MRQIXHXHHPWVIL-BWDNVODCSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan I-d5 may be used as an internal standard for the determination of the azo dyes in feed by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simultaneous determination of ten illegal azo dyes in feed by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Piatkowska M, et al.
Journal of Veterinary Research, 61(3), 299-305 (2017)