SML1516
DS-437
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5′-S-[2-[[(Ethylamino)carbonyl]amino]ethyl]-5′-thio-adenosine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CSCCNC(NCC)=O)O3
InChI
1S/C15H23N7O4S/c1-2-17-15(25)18-3-4-27-5-8-10(23)11(24)14(26-8)22-7-21-9-12(16)19-6-20-13(9)22/h6-8,10-11,14,23-24H,2-5H2,1H3,(H2,16,19,20)(H2,17,18,25)/t8-,10+,11?,14-/m1/s1
chave InChI
CACMCLIHCDTJHL-XNZUMOJTSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)