Documentos Principais
SML1359
Sigma-Aldrich
CM037
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetic acid ethyl ester, A37, Ethyl 2-((4-oxo-3-(3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-3,4-dihydrobenzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H25N3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
431.57
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CCCN2CCCC2)C(SCC(OCC)=O)=NC3=C1SC4=CC=CC=C43
InChI
1S/C21H25N3O3S2/c1-2-27-17(25)14-28-21-22-18-15-8-3-4-9-16(15)29-19(18)20(26)24(21)13-7-12-23-10-5-6-11-23/h3-4,8-9H,2,5-7,10-14H2,1H3
chave InChI
SKDRHRAYBYQVNU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1 (ALDH1A1). CM037 binds to the aldehyde binding pocket of ALDH1A1.
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)