SML0466
LCS-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,5-Dichloro-2-(3-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solutikon, warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C2=CC=CC(C)=C2
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)15-11(16)10(13)9(12)6-14-15/h2-6H,1H3
chave InChI
SYUPLLHVMCLXEM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)