SML3162
A-1155463
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[8-[(2-Benzothiazolylamino)carbonyl]-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl]-5-[3-[4-[3-(dimethylamino)-1-propyn-1-yl]-2-fluorophenoxy]propyl]-4-thiazolecarboxylic acid, A 1155463
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(CN(C2=NC(C(O)=O)=C(CCCOC3=CC=C(C#CCN(C)C)C=C3F)S2)CC4)C4=CC=C1)NC5=NC6=C(S5)C=CC=C6
InChI
1S/C35H32FN5O4S2/c1-40(2)17-6-8-22-14-15-28(26(36)20-22)45-19-7-13-30-31(33(43)44)38-35(47-30)41-18-16-23-9-5-10-24(25(23)21-41)32(42)39-34-37-27-11-3-4-12-29(27)46-34/h3-5,9-12,14-15,20H,7,13,16-19,21H2,1-2H3,(H,43,44)(H,37,39,42)
chave InChI
SOYCFODXNRVBTI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)