SML2769
ASS234
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,1-Dimethyl-5-[3-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]propoxy]-N-2-propyn-1-yl-1H-indole-2-methanamine, N-[[5-[3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)propoxy]-1-methyl-1H-indol-2-yl]methyl]-N-methyl-2-propyn-1-amine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(CN(CC#C)C)=CC2=C1C=CC(OCCCC(CC3)CCN3CC4=CC=CC=C4)=C2
chave InChI
ADCBAOTWERXLAP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)