L2407
Luzindole
≥90%
Sinônimo(s):
N-Acetyl-2-benzyltryptamine, N-[2-[2-(Phenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide
Ensaio
≥90%
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
InChI
1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
chave InChI
WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3