Documentos Principais
SML1349
Sigma-Aldrich
SB-207266
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1′-Butyl-4′-piperidinylmethyl ester, 8-Amino-7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, N-1-Butyl-4-piperinylmethyl)-3,4-dihydro-2H-[1,3] oxazino[3,2-a]indole-10-carboxamide, Piboserod
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H31N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
369.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC1CCN(CCCC)CC1)C2=C3N(CCCO3)C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-2-3-11-24-13-9-17(10-14-24)16-23-21(26)20-18-7-4-5-8-19(18)25-12-6-15-27-22(20)25/h4-5,7-8,17H,2-3,6,9-16H2,1H3,(H,23,26)
chave InChI
KVCSJPATKXABRQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SB-207266 is a potent, selective, orally active and long-acting 5-HT4 antagonist in vivo.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Barbora Waclawiková et al.
PLoS biology, 19(1), e3001070-e3001070 (2021-01-23)
Microbial conversion of dietary or drug substrates into small bioactive molecules represents a regulatory mechanism by which the gut microbiota alters intestinal physiology. Here, we show that a wide variety of gut bacteria can metabolize the dietary supplement and antidepressant