Documentos Principais
SML1344
Sigma-Aldrich
AK-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)sulfonyl]-N-(3-nitrophenyl)-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
403.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C19H21N3O5S/c23-19(20-16-8-6-9-17(14-16)22(24)25)15-7-5-10-18(13-15)28(26,27)21-11-3-1-2-4-12-21/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,20,23)
chave InChI
HAYBKCHPEBZNGW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
AK-1 is a benzylsulfonamide. It acts as avia inhibiting of the nuclear factor-KB (NF-KB) /CSN2 (casein β) pathway.
AK-1 is a cell permeable, potent and specific SIRT2 inhibitor that induced proteasomal degradation of the Snail transcription factor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
AK-1, a specific SIRT2 inhibitor, induces cell cycle arrest by downregulating Snail in HCT116 human colon carcinoma cells.
Cheon M G, et al.
Cancer Letters, 356(2), 637-645 (2015)