Documentos Principais
SML1685
Sigma-Aldrich
Ribocil-C
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(3S)-1-[[1-(2-Pyrimidinyl)-1H-imidazol-4-yl]methyl]-3-piperidinyl]-6-(2-thienyl)-4(3H)-pyrimidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21N7OS
Número CAS:
Peso molecular:
419.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC([C@@]2([H])CCCN(CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)C2)=NC(C5=CC=CS5)=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ribocil-C is a potent inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches. Riboswitches are cis regulatory elements present in non-coding RNA that specifically bind to natural ligands to regulate gene expression. Ribocil-C blocks the flavin mononucleotide riboswitch-mediated expression of the ribB gene, which is required for riboflavin biosynthesis, with an IC50 value of 23 nM. Ribocil-C inhibited bacterial cell growth of E. coli MB5746 and bacterial burden in a mouse E. coli septicaemia model of infection.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3