SML1583
Roseoflavin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Demethyl-8-(dimethylamino)-riboflavin, 8-Dimethylaminoriboflavin
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
faint red to very dark brown-red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)N(C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C18H23N5O6/c1-8-4-9-11(5-10(8)22(2)3)23(6-12(25)15(27)13(26)7-24)16-14(19-9)17(28)21-18(29)20-16/h4-5,12-13,15,24-27H,6-7H2,1-3H3,(H,21,28,29)
chave InChI
IGQLDUYTWDABFK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)