Documentos Principais
806439
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoroanilino(oxo)acetic acid
Sinônimo(s):
[(2,6-Difluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Difluorophenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5F2NO3
Número CAS:
Peso molecular:
201.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C=CC=C1F
InChI
1S/C8H5F2NO3/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7(12)8(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
XKMPHIMGYLKQKV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit