Key Documents
806420
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilino(oxo)acetic acid
Sinônimo(s):
[(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid, [(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5F6NO3
Peso molecular:
301.14
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Nível de qualidade
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C10H5F6NO3/c11-9(12,13)4-1-5(10(14,15)16)3-6(2-4)17-7(18)8(19)20/h1-3H,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
ZVYMTPNGDSQVIS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit