Documentos Principais
806447
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilino(oxo)acetic acid
Sinônimo(s):
[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H2F5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
255.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
InChI
1S/C8H2F5NO3/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)14-7(15)8(16)17/h(H,14,15)(H,16,17)
chave InChI
JHFLRXFZPBDINI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806447-1G4061826647813
806447-250MG4061833249932