Documentos Principais
926736
Sigma-Aldrich
MNBO
≥95%
Sinônimo(s):
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
318.37
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
202-203 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
MNBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)