Documentos Principais
927163
Sigma-Aldrich
BNMO
≥95%
Sinônimo(s):
N1,N2-Bis(1-naphthalenylmethyl)ethanediamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
368.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
Aplicação
BNMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners