Key Documents
SML1312
Sigma-Aldrich
Mubritinib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole, 1-[4-[4-[[2-[(1E)-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethenyl]-4-oxazolyl]methoxy]phenyl]butyl]-1H-1,2,3-triazole, CID 6444692, TAK 165, TAK-165
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H23F3N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
468.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(C=C3)CCCCN4C=CN=N4)=CO2)C=C1
InChI
1S/C25H23F3N4O2/c26-25(27,28)21-9-4-20(5-10-21)8-13-24-30-22(18-34-24)17-33-23-11-6-19(7-12-23)3-1-2-15-32-16-14-29-31-32/h4-14,16,18H,1-3,15,17H2/b13-8+
chave InChI
ZTFBIUXIQYRUNT-MDWZMJQESA-N
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective inhibitor of the human epidermal growth factor receptor 2 ErbB (HER2) tyrosine kinase. Mubritinib potently inhibits proliferation of cancer cell lines over- expressing ErbB2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3