Documentos Principais
SML1298
Sigma-Aldrich
ML309 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-(Cyclopentylamino)-1-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)-1H-benzimidazole-1-acetamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H29FN4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
521.03
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C) that binds reversibly the enzyme. ML309 inhibits production of neomorphic 2-hydroxyglutarate in glioblastoma cell line.
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jan Mauer et al.
Nature chemical biology, 15(4), 340-347 (2019-02-20)
Small nuclear RNAs (snRNAs) are core spliceosome components and mediate pre-mRNA splicing. Here we show that snRNAs contain a regulated and reversible nucleotide modification causing them to exist as two different methyl isoforms, m1 and m2, reflecting the methylation state