SML2498
Vatalanib dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Chloroanilino)-4-(4-pyridylmethyl)phthalazine dihydrochloride, CGP 79787 dihydrochloride, CGP 79787D dihydrochloride, N-(4-Chloroanilino)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine dihydrochloride, PTK 787 dihydrochloride, PTK787 dihydrochloride, ZK 222584 dihydrochloride, ZK-222584 dihydrochloride, ZK222584 dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1NC2=NN=C(CC3=CC=NC=C3)C4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
chave InChI
AZUQEHCMDUSRLH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)