Documentos Principais
SML1280
Sigma-Aldrich
TT01001
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[[(3,5-Dichlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl4-(3-(3,5-dichlorophenyl)thioureido)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H19Cl2N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
376.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
TT01001 is potent, orally available the mitochondrial outer membrane protein mitoNEET ligands that binds to mitoNEET without PPARγ activation. TT01001 improves hyperglycemia, hyperlipidemia, and glucose intolerance in mice models of diabetes II. TT01001 exerts anti-diabetic effects without the pioglitazone associated weight gain.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)