Ensaio
97%
forma
solid
pb
100-110 °C/3 mmHg (lit.)
pf
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
chave InChI
DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile can be used in the synthesis of aza-terphenyl diamidine analogs, which exhibits potent antiprotozoal activity. It can also be used in the synthesis of pyridine-diketopyrrolopyrrole(PyDPP), a building block for preparing low band-gap copolymers for use as electron donor in polymer solar cells.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
"Synthesis and activity of azaterphenyl diamidines against Trypanosoma brucei rhodesiense and Plasmodium falciparum"
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(18), 6651-6658 (2009)
"Synthesis of pyridine-capped diketopyrrolopyrrole and its use as a building block of low band-gap polymers for efficient polymer solar cells"
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(76), 8495-8497 (2013)