Documentos Principais
684902
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
183.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
100-104 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
chave InChI
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)