SML1257
KU-0060648
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Ethyl-N-[4-[2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-8-yl]-1-dibenzothienyl]-1-piperazineacetamide, KU 0060648
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN1CCN(CC)CC1)NC2=CC=C(C3=CC=CC4=C3OC(N5CCOCC5)=CC4=O)C6=C2C(C=CC=C7)=C7S6
InChI
1S/C33H34N4O4S/c1-2-35-12-14-36(15-13-35)21-29(39)34-26-11-10-23(33-31(26)25-6-3-4-9-28(25)42-33)22-7-5-8-24-27(38)20-30(41-32(22)24)37-16-18-40-19-17-37/h3-11,20H,2,12-19,21H2,1H3,(H,34,39)
chave InChI
AATCBLYHOUOCTO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3