SML1226
YM-26734
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1′-[5-[3,4-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-4-yl]-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene]bis1-dodecanone
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=C2C=CC(O)=C4)C(O)=C(C(CCCCCCCCCCC)=O)C(O)=C1C(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H62O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-36(48)41-43(50)40(44(51)42(45(41)52)37(49)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-30-38(31-23-25-32(46)26-24-31)53-39-29-33(47)27-28-34(35)39/h23-29,35,38,46-47,50-52H,3-22,30H2,1-2H3
chave InChI
CEJAYJCUSZHYDS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3