SML1172
FFN102
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2-Amino-ethyl)-6-chloro-7-hydroxy-chromen-2-one trifluoroacetate, 4-(2-Aminoethyl)-6-chloro-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one trifluoroacetate, Mini 102, Mini102
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(O)=O.NCCC(C1=CC(Cl)=C(O)C=C1O2)=CC2=O
InChI
1S/C11H10ClNO3.C2HF3O2/c12-8-4-7-6(1-2-13)3-11(15)16-10(7)5-9(8)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,14H,1-2,13H2;(H,6,7)
chave InChI
OGHPXKAKVMJGQH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3