Documentos Principais
SML0903
Sigma-Aldrich
BMS-986124
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-thiazolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15BrClNO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
448.78
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR).
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR). The compound BMS-986124 blocks the effects of the MOR positive allosteric modulator BMS-986122, but does not affect binding or activities of orthosteric MOR agonists such as endomorphin-I or DAMGO.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience