SML2943
LY2409881 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-{5-Chloro-2-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propylamino]-pyrimidin-4-yl}benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid cyclopropylamide hydrochloride, LY 2409881 hydrochloride, LY-2409881 hydrochloride, N-Cyclopropyl-2-[5-Chloro-2-[[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]amino]pyrimidin-4-yl]benzo[b]thiophene-4-carboxamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(ccc2)C(=O)NC5CC5)cc1c3nc(ncc3Cl)NCCCN4CCN(CC4)C
chave InChI
BNFAYJPQCPZQND-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)