B5681
Bay 11-7085
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(E)-3-(4-t-Butylphenylsulfonyl)-2-propenenitrile
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble >25 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+
chave InChI
VHKZGNPOHPFPER-ONNFQVAWSA-N
Informações sobre genes
human ... NFKB1(4790)
Aplicação
- nuclear factor-κB inhibitor in Panc-1 cells, macrophages
- inhibitory κB kinase IKK inhibitor in human astrocytoma cells U87MGs
- phospho-p65 inhibitor human monocyte cell line THP-1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3