SML0756
IDT307
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(4-Dimethylamino)phenyl-1-methylpyridinium iodide, 4-[p-(Dimethylamino)phenyl]-1-methylpyridinium iodide, APP+
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, orange to dark orange-red
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[n+]1(ccc(cc1)c2ccc(cc2)N(C)C)C
InChI
1S/C14H17N2.HI/c1-15(2)14-6-4-12(5-7-14)13-8-10-16(3)11-9-13;/h4-11H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CAMWVBRDIKKGII-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
These distinct transporters, NET, DAT and SERT, respectively, are of particular clinical interest because they are the molecular targets for many antidepressants as well as drugs of abuse, such as cocaine and the amphetamines.