A7400
D-2-Aminoadipic acid
Sinônimo(s):
(R)-2-Aminohexanedioic acid, D-Homoglutamic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
208-210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
chave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm6(24419)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)