SML0656
Rocaglamide
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R,2R,3S,3aR,8bS)-2,3,3a,8b-Tetrahydro-1,8b-dihydroxy-6,8-dimethoxy-3a-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-3-phenyl-1H-cyclopenta[b]benzofuran-2-carboxamide, NSC 326408, Roc-A, Rocaglamide A
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
film
cor
colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C29H31NO7/c1-30(2)27(32)23-24(17-9-7-6-8-10-17)29(18-11-13-19(34-3)14-12-18)28(33,26(23)31)25-21(36-5)15-20(35-4)16-22(25)37-29/h6-16,23-24,26,31,33H,1-5H3/t23-,24-,26-,28+,29+/m1/s1
chave InChI
DAPAQENNNINUPW-IDAMAFBJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
The extracellular signal regulated kinase (ERK1 and ERK2) pathways are activated by mitogens and play an important role in controlling cell growth and differentiation.