Documentos Principais
SML0651
Sigma-Aldrich
OAC1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11N3O
Número CAS:
Peso molecular:
237.26
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(cc1)cc(nc2)NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
chave InChI
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression.
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression. Treatment of mouse embryonic fibroblasts transduced with Oct2, Sox2, Klf4 and c-myc displayed a two-fold increase in the formation of ESC-like clones. OAC1 treated cells display a hypomethylated state of Oct4 promoter DNA.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)