SML2886
O4I3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, OCT4-inducing compound 3
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(C2=CN3C=C(C=CC3=N2)C)C=C1
InChI
1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
chave InChI
AWEWSJJCANQFRB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3